Learn More
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Probenbecher
Ermöglicht eine schnelle RFA-Analyse von flüssigen Proben.
Marke: Cole-Parmer™ 3571
Beschreibung
- Aus kontaminationsfreiem Polyethylen
- Die Kragen sind mit einigen Griffeln erhältlich, um für zusätzliche Sicherheit Folie an der Schale halten zu können
- Kann mit offener Rückseite, versiegelter Fensterrückseite oder mit mikroporöser Folie ausgeführt werden
- Beidseitig offenes Ende; die Becher sind an beiden Seiten offen, um den schnellen Zugriff auf viskose oder pulverförmige Proben zu ermöglichen
Bestellinformation
Spezielle Anwendungsversionen, einschließlich 31 mm Micro X-Cel (mit einem 6.3 mm großen zentrierten Fenster für kleine, gefährliche oder luftempfindliche Proben) und43 mm-Zelle für Horiba™ Schwefelanalysatoren, sind ebenfalls erhältlich. Erhältlich in 100 Bechern/Beutel.
Spezifikation
RFA-Spektrometer | |
1,2 in. | |
Ideal für ungewöhnliche oder schwer zu handhabende Proben wie Schlick, Schlamm, Pasten und viskose Materialien wie Leim, Teer und RTV-Dichtungsmittel | |
Polyethylen | |
Doppelt Offen, Kragen |
Probenbecher | |
31 mm | |
Zwei Polyethylen-Sprengringe, Manschetten und offenes Gehäuse | |
100 Pk. |