Learn More
Spermine tetrahydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
Polyamine which produces a variety of modulatory effects on the NMDA receptor channel, acting through a specific site on the complex which can cause both agonist and antagonist effects.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Spermine tetrahydrochloride |
CAS | 306-67-2 |
Summenformel | C10H30Cl4N4 |
MDL-Nummer | MFCD00012914 |
Menge | 100 mg |
Synonym | spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride |
InChI-Schlüssel | XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN |
IUPAC-Name | Tetrahydro-(3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amin-Tetrachlorid |
Molekulargewicht (g/mol) | 348.18 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spermine tetrahydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur