Learn More
3M™ Speedglas™ Visierplatte (Standard)
Die 3M™ Speedglas™ Visierplatte (Standard) ist ein Ersatzteil für die Verwendung mit Speedglas™ Schweißhelmen 9100 FX, 9100 FX-Air und 9100 MP.
Marke: 3M™ 7000000236
50.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ersatzteil für Originalschutzvisierplatte, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
- Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig überprüfen
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile
- Regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen
Spezifikation
Speedglas™ Schweißmasken 9100 FX, 9100 FX-Air und 9100 MP | |
Durchsichtig | |
Linse | |
5/Packung |