Learn More
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9100
Die 3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9100 schützt den Filter vor Funken und Spritzern.
Marke:  3M™ 7100016691
28.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15809654
  • 41.45 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatzteil für Originalschutzplatte, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
  • Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig überprüfen
  • Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Äußere Schutzplatte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9100 > Farbe:Durchsichtig