Learn More
3M™ Speedglas™ Innenabdeckplatte 9002X
Die 3M™ Speedglas™-Innenabdeckplatte 9002X wurde entwickelt, um die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern zu schützen.
23.55 CHF - 291.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Abmessungen (L x B) 53 x 103 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) 3M™ Speedglas™ Schweißfilter
Produkttyp Innere Abdeckplatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15709637
Unterlagen ansehen
3M™
7000000184
Schutz
23.55 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15760098
Unterlagen ansehen
3M™
7100090450
Erhöhung um 1 Schattierung
263.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15710098
Unterlagen ansehen
3M™
7100080229
Erhöhung um 2 Schattierungen
291.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die innere Abdeckplatte schützt die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern
  • Ersetzen Sie die Platte immer dann, wenn sie tief eingeschnitten, zerkratzt oder zu schmutzig ist, um sie mit einem weichen Tuch oder Linsenpapier zu reinigen
  • Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
  • Kann verwendet werden, um den Schweißfilter um +1 oder +2 dunkle Farbtöne zu erhöhen.
  • Bei Nichtverwendung einer inneren Schutzplatte mit dem Filter erlischt die Garantie, wenn Funken oder Spritzer das Glas beschädigen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
53 x 103 cm
3M™ Speedglas™ Schweißfilter
Innere Abdeckplatte
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Speedglas™ Innenabdeckplatte 9002X