Learn More
3M™ Speedglas™ Innenabdeckung
Die 3M™ Speedglas™-Innenabdeckplatte wurde entwickelt, um die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern zu schützen.
23.55 CHF - 26.40 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Geräte) Innere Abschirmung
Produkttyp Deckplatte
Menge 5/Packung
Modell 9100X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15809634
Unterlagen ansehen
3M™
7000000226
Markiert 117 x 61
23.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15819634
Unterlagen ansehen
3M™
7000000227
Markiert 117 x 77
26.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatzteil für Originalschutzplatte, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
  • Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig überprüfen
  • Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile
  • Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Deckplatte
9100X
Innere Abschirmung
5/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Speedglas™ Innenabdeckung