Learn More
3M™ Speedglas™ Ohr und Nackenschutz
Der 3M™ Speedglas™ Ohr- und Nackenschutz ist für den Einsatz mit 3M™ Speedglas™ Schweißhelmen 100, SL, 9100-QR9000 und 3M™ Schweißhelm 10 konzipiert.
Marke:  3M™ 7100080224
36.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15790088
  • 77.75 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit der kompletten Helmbaugruppe zum Schutz des Anwenders vor Schweißfunken, Spritzern und Strahlung an Ohren und Hals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
3M™ Speedglas™ Schweißhelme 100, SL, 9100-QR und 9000 sowie 3M™ Schweißhelme 10
Leder
Ohr- und Nackenschutz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Speedglas™ Ohr und Nackenschutz > Farbe: Schwarz