Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetische, beschwerte Verschlüsse
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
93.60 CHF - 124.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dialyseschlauchverschluss |
---|---|
Membran | Regenerierte Cellulose |
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlusstyp | Magnetisch |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11550900
|
Spectrum™
132760 |
23 mm |
94.38 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11570900
|
Spectrum™
132764 |
55 mm |
113.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11560900
|
Spectrum™
132762 |
35 mm |
93.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11580900
|
Spectrum™
132766 |
75 mm |
124.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spectra/Por Magnetverschlusstyp:
- Hergestellt aus Polypropylen mit fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl-Magnetstab
- Zur Verwendung auf einer Magnetrührplatte zum Probenumrühren für höhere Dialyseeffizienz
- 4 Dichtungsbreiten: 23, 35, 55 und 75 mm
- Autoklavierbar
- 10 Stück pro Packung
- nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen.
- Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss | |
Polypropylen | |
Magnetisch | |
32 bis 250 °F | |
Magnetband aus fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl | |
Zur Verwendung auf einer Magnetrührplatte zum Probenumrühren für höhere Dialyseeffizienz; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen.; nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen |
Regenerierte Cellulose | |
Autoklavierbar | |
Rot | |
0°bis 121 °C | |
2 Packung |