Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Schläuche aus Cellulosemischester (CE) für Dialysemembranen
Ausgewählte Molekulargewichtgrenzwerte von 100 bis 100,000 Dalton
Marke:  Spectrum™ 131345
582.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11415959
  • 600.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Beschreibung
Ausgewählte MWCOs von 100 bis 100,000 Dalton
  • CE-Membranschläuche eignen sich optimal für Entsalzung, Reinigung und molekulare Trennung
  • Lieferung in Längen zu 10 m (33 ft.) in zwei Rollen zu jeweils 5 m Länge, in 0.1 % Natriumazidlösung
Bestellinformation
Hinweis: Nicht knoten—Einsatz von Spectra/Por Nylonverschlüssen erforderlich (08-671-52, -53, -55). Starke polare Lösungsmittel wie Aceton, MEK oder Dioxan führen zu irreparablen Schäden an den Membranen. Weitere Informationen erhalten Sie beim technischen Kundendienst von Spectrum unter 1-800-634-3300.
Spezifikation
Spezifikation
Spektren/Por Dialysemembranschläuche
Zellulose-Ester
0.59 Zoll
10 m
39,2 bis 98,6 °F
Jeweils
25 kDa
15 mm
33 ft.
Vorliegend in 0.1% Natriumazidlösung
4°bis 37 °C
Ideal für Entsalzung, Aufreinigung und molekulare Trennung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Schläuche aus Cellulosemischester (CE) für Dialysemembranen > Flache Breite:24 mm; 25000 D MWCO