Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 RC Dialysemembranschläuche 3500 Dalton MWCO
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
695.00 CHF - 800.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
MWCO 3,5 kDa
Material Regenerierte Cellulose
Länge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10142634
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132724
29 mm
800.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11425859
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132720
11,5 mm
695.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11435859
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132725
34 mm
745.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
  • Transparent und flexibel
  • Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
  • Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
  • Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
  • Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
Regenerierte Cellulose
15 m
39,2 bis 249,8 °F
Jeweils
3,5 kDa
49.2 ft.
Enthält Glyzerin als Feuchthaltemittel
4°bis 121 °C
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 RC Dialysemembranschläuche 3500 Dalton MWCO