Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose, 12.000 bis 14.000 Dalton MWCO
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
404.00 CHF - 1385.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spektren/Por 2 Dialyseschlauch |
---|---|
MWCO | 12 bis 14 kDa |
Material | Regenerierte Cellulose |
Länge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
Länge (metrisch) | 15 m |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11475849
|
Spectrum™
132678 |
16 mm |
467.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11405859
|
Spectrum™
132684 |
76 mm |
1050.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11495849
|
Spectrum™
132682 |
67 mm |
1385.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11465849
|
Spectrum™
132676 |
6,4 mm |
404.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11485849
|
Spectrum™
132680 |
45 mm |
440.96 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Description
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
- Transparent und flexibel
- Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
- Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
- Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
- Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Specifications
Spektren/Por 2 Dialyseschlauch | |
Regenerierte Cellulose | |
15 m | |
39,2 bis 249,8 °F | |
Jeweils |
12 bis 14 kDa | |
49.2 ft. | |
Enthält Glyzerin als Feuchthaltemittel | |
4°bis 121 °C | |
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.