Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1 RC Dialysemembranschläuche 6000 bis 8000 Dalton MWCO
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Marke:  Spectrum™ 132670
449.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11445849
  • 535.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
  • Transparent und flexibel
  • Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
  • Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
  • Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
  • Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Spektren/Por Dialyseschlauch
Regenerierte Cellulose
2,51 in.
15 m
4°bis 121 °C
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
6 bis 8 kDa
64 mm
49,2 ft.
39,2 bis 249,8 °F
Jeweils
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ 1 RC Dialysemembranschläuche 6000 bis 8000 Dalton MWCO > Flache Breite:100mm