Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 vorbenetzte Standard-RC-Dialyseschläuche,1-50 kD MWCO
Transparent, flexibel und robust; die Membran aus regenerierter Cellulose (RC) in Standardqualität ist praktischerweise bereits in Wasser vorequilibriert und muss dementsprechend nicht mehr eingeweicht werden, um das Glycerin zu entfernen und die Membran anzufeuchten.
Marke:  Spectrum™ 132564
423.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11405899
  • 435.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Klar, flexibel und robust: Die Standard-Klasse-RC(regenerierte Cellulose)-Membran, anwenderfreundlich in Wasser vorequilibriert, sodass kein Einweichen erforderlich ist, um Glycerin zu entfernen und die Membran zu hydratisieren
Diese gebrauchsfertige Membran ist feucht in einer konservierenden Lösung von 0.05 % Natriumazid verpackt. Einfach die konservierende Lösung mit deionisiertem Wasser abspülen, Probe laden und dialysieren.
  • Vorbenetzt & gebrauchsfertig, keine Entfernung von Glycerin notwendig
  • 8 MWCO reicht von 1 bis 50 kD
  • Gute chemische Kompatibilität mit stark verdünnten Säuren und Basen, konzentrierten, schwachen Säuren & Basen, vielen Alkoholen und einigen organischen Substanzen
  • Standard-RC kann einen pH-Wert von 2 bis 12 und Temperaturen von 4 bis 121 °C tolerieren.
  • Ideal für die Vorbereitung von Proben, Entsalzung, Pufferaustausch, pH-Änderungen, Proteinaufreinigung etc. geeignet.
  • Ökonomische 10 Meter/Packung
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Spektren/Por 6 Dialyseschlauch
Regenerierte Cellulose
0,8 in.
10 m
39,2 bis 249,8 °F
Jeweils
15 kDa
20,4 mm
33 ft.
Feucht verpackt in 0,05 % Natriumazid
4°bis 121 °C
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 vorbenetzte Standard-RC-Dialyseschläuche,1-50 kD MWCO > 15 kD MWCO; 32mm flache Breite