Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard-Dialysemembran aus regenerierter Cellulose, flache Folien
Klare, flexible und robuste Standard-RC (regenerierte Zellulose) in einschichtigen quadratischen Blättern, die mit einer Vielzahl von Dialysegeräten verwendet werden können oder in spezifischen Abmessungen zugeschnitten werden können, um sie für kundenspezifische diagnostische Assays, Gleichgewichtsstudien, Entsalzung, Proteinreinigung usw. an Stützrahmen anzubringen
284.58 CHF - 513.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 39 bis 250 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 4°bis 121 °C |
Menge | 25 Blatt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung |
Produktcode | Marke | MWCO | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10278854
|
Spectrum™
132686 |
12 bis 14 kDa | 7,8 in. | 7,8 in. | Spektren/Por 2 |
404.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12757516
|
Spectrum™
132723 |
3,5 kDa | 4,2 in. | 4,2 in. | Spektren/Por 3 |
350.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12370170
|
Spectrum™
132712 |
12 bis 14 kDa | 5.9 Zoll | 5.9 Zoll | Spectra/Por 4 | N/A | ||||||
12360170
|
Spectrum™
132677 |
6 bis 8 kDa | 9,4 in. | 9,4 in. | Spektren/Por 1 |
513.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die flachen Bögen eignen sich optimal für die Verwendung mit Dialysegeräten oder zum Zurechtschneiden.
- Erhältlich mit MWCO von 3.5 kD, 6–8 kD und 12–14 kD
- Gute chemische Kompatibilität mit verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen, vielen Alkoholen und einigen organischen Lösungsmitteln.
- Standard-RC toleriert pH-Werte von 2–-12 und Temperaturen von 4–121 °C.
- 25 Blätter/Packung
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden.
Spezifikation
Klar | |
4°bis 121 °C | |
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung |
39 bis 250 °F | |
25 Blatt |