Learn More
WTW™ Photometer PhotoLab 7600 UV-Visible
Das Spektralphotometer photoLab™ 7600 UV-VIS kombiniert Routineanalyse mit Spektralanalyse und innovativer OptRF-Technologie. Für die Standardparameter CSB, Nitrat und Nitrit wird ein UV-Spektrum mittels komplexer Algorithmen ausgewertet, die auf Referenzspektren basieren. Das Ergebnis wird direkt als Konzentrationswert ausgegeben, ohne Verwendung von Reagenzien. Kein Kaliumdichromat, kein Aufschluss - für schnelle Tests.
Marke: WTW™ 250204
7763.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Optische reagenzienfreie (OptRF)-Messung von CSB, Nitrat und Nitrit
- Schneller als der schnellste Aufschluss
- Keine Kosten, da keine Reagenzien oder Chemikalien erforderlich sind
- Umweltfreundlich und ohne Gesundheitsgefahren
- OptRF-Methoden werden derzeit für die Abwasserentsorgung entwickelt
- Als Leichtgewicht kann photoLab 7600 UV-VIS mit einer Autobatterie einfach vor Ort betrieben werden
- UVT- und SAC-Parameter; für UV-Desinfektion sowie zur Überwachung organischer Verschmutzung
- Es werden fünf Programme mit und ohne Trübungskorrektur angeboten
- Bewährte Routineanalysen und umfassende Anwendungsunterstützung
- Einfache Messung: Photolab™ 7600 UV-VIS von 190-1100 nm unterstützt wie die VIS-Version photoLab 7100 schnellste und kostengünstige Routineanalytik durch den Einsatz von barcodierten Testsätzen in Rund- und Rechteckküvetten
- Für Wasseranalysen, Galvanik und allgemeine Laboranalysen sind mehr als 250 Methoden verfügbar
- Umweltparameter wie Chlorophyll und Anwendungsverfahren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden durch programmierte Methoden und umfassende Programmieroptionen unterstützt
- Mit Multiwellenlängen-, spektralen und Kinetikmessungen eignet sich das Gerät für gemischte Anwendungen ebenso wie für Forschung und Lehre.
- Über die PC-Software photoLab color + Data spectal steht eine umfangreiche Farbanalytik und ein bequemes Datenmangement zur Verfügung.
- Durch die hervorragende Verbindung zwischen IQ Sensor Net und Labormessungen bietet IQ LabLink höchste Messzuverlässigkeit
- Messdaten von IQ Sensor Net Sensoren (VARiON™) können über USB-Stick direkt in photoLab7600 UV-VIS und zurück übertragen werden; fehlerfrei und ohne Kabelsalat dank Sensorerkennung
Spezifikation
Spectrophotometer 7600 UV-VIS |