Learn More
WTW™ Photometer PhotoLab 7100 Visible
GREENER_CHOICE
Das Spektralphotometer photoLab™ 7100 VIS mit AQA und IQ LabLink kombiniert gesicherte Wasseranalyse mit unkomplizierter Spezial- und Spektralanalytik. Ermöglicht schnelle und kostengünstige Routineanalysen mittels barcodierter Testkits für Rund- und Rechteckküvetten. Für die Abwasser-/Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für Produktion, Umweltüberwachung oder Fischzucht stehen mehr als 250 Methoden zur Verfügung.
Marke:  WTW™ 250203
4839.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15335409
  • 5100.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich: einfach Küvette platzieren, Messwert ablesen
  • Mehr als 250 Testprogramme für Wasseranalysen, Galvanik und allgemeine Laboranalysen
  • Küvetten- und Reagenzien-Testkits mit Barcode für die automatische Programmauswahl
  • Automatische Küvetten- und Messbereichserkennung für rechteckige Küvetten
  • Höchste Zuverlässigkeit durch menügeführte umfassende analytische Qualitätssicherung - AQA
  • Leichtes Messen auch unterwegs via Autobatterie
  • USB- und Ethernet-Anschlüsse für einfaches Aktualisieren, Drucken auf PDF oder Drucker, Speichern und Datenexport
  • Photolab™ Data spectral bietet eine GLP-konforme und praktische PC-Schnittstelle zum Exportieren, Speichern und Übertragen von Daten
  • Durch die hervorragende Verbindung zwischen IQ Sensor Net und Labormessungen bietet IQ LabLink höchste Messzuverlässigkeit
  • Messdaten von IQ Sensor Net Sensoren (VARiON) können über USB-Stick direkt in photoLab7100 VIS und zurück übertragen werden; fehlerfrei und ohne Kabelsalat dank Sensorerkennung
  • Farbbestimmung mittels photometrischer Messung
  • Mit der Serie photoLab 7000/6000 und der PC-Software können die gängigen PhotoLab color Messverfahren einfach und übersichtlich durchgeführt werden
Spezialverfahren für Umweltparameter wie Chlorophyll und Applikationsverfahren für Lebensmittelindustrie sind durch die exzellente Menüführung schnell, einfach und übersichtlich durchzuführen:
  • Programmierte Mehrschritt- und Multiwellenlängen-Methoden
  • Umfassende Programmiermöglichkeiten für anwenderdefinierte Anforderungen
  • Spektren und Kinetikmessungen
  • Schulung von Grundlagen und moderner Photometrie in Lehre und Ausbildung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spektralphotometer
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Photometer PhotoLab 7100 Visible >