Learn More
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektrophotometer
Das Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 ist der neue Standard für robuste, einfach zu verwendende Vis-Spektrophotometer für Schulungs- und Routinenwendungen.
4215.00 CHF
Spezifikation
Kammern Herausnehmbare, waschbare Probenkammer
Anschlüsse USB-B zum Anschluss an einen Remote-Computer
USB-A zum Anschluss an einen Drucker oder ein USB-Speichergerät
Behältertyp Einzelliger Halter für rechteckige Küvetten und für Teströhrchen
Datenintervall für das Scannen 1 nm im Gerät, 0,5 nm unter Computersteuerung
Tiefe (angloamerikanisch) 11,8 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15589673
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
840-281800
SPECTRONIC 200, UK Power Cord
4215.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15591353
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
840-281900
SPECTRONIC 200, EU Power Cord
4215.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektrophotometer