Learn More
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektralphotometer, Ersatzlampen-Paar für SPECTRONIC 200E mit Seriennummern 8AYYYYYYYY (Auslieferung nach 1. Juli 2013)
Das Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 ist der neue Standard für robuste, einfach zu verwendende Vis-Spektrophotometer für Schulungs- und Routinenwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 335423-000
Artikelnummer. 11806185
  • 197.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Wolfram-Halogenlampe
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
6 V
Wolfram-Halogenlampen, 6 V, 2 pro Packung
LCD-Anzeige
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektralphotometer, Ersatzlampen-Paar für SPECTRONIC 200E mit Seriennummern 8AYYYYYYYY (Auslieferung nach 1. Juli 2013) > Lampe, Wolfram-Halogen