Learn More
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektralphotometer
Das Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 ist der neue Standard für robuste, einfach zu verwendende Vis-Spektrophotometer für Schulungs- und Routinenwendungen.
59.55 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10122878
|
Thermo Scientific™
714-039400 |
Ersatzlampe für SPECTRONIC 200 mit Seriennummern 0200/XXXX bis 5000/XXXX, die vor 1 Juli 2013 neu geliefert wurde. |
59.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200E ist der neue Standard für robuste, einfach zu verwendende Vis-Spektrophotometer für Schulungsanwendungen. Das SPECTRONIC 200E Spektralphotometer wurde speziell für das Lehrlabor entwickelt und umfasst ein abnehmbares, waschbares Probenfach, das die Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten vereinfacht, sowie zwei Küvettenständer, die den Teilnehmern bei der Probenorganisation während der Messung helfen. Mit Tausenden von Instrumenten, die seit ihrer Einführung in Lehrlabors installiert wurden, ist die SPECTRONIC 200E der wahre Nachfolger des legendären Thermo Scientific SPECTRONIC 20 Spektralphotometers.
Das SPECTRONIC 200 ist ein robustes, einfach zu verwendendes Spektrophotometer – ideal für Routineanwendungen. Die integrierte Software, die über ein intuitives Navigationsfeld und einen Vollfarbbildschirm gesteuert wird, übertrifft funktionsmäßig alle Erwartungen.
Robuste, praktische Konstruktion
- Keine beweglichen Teile und somit auch keine Abnutzung
- Zur leichteren Reinigung herausnehmbare Probenkammer
- Konstruktion aus Polymer – korrosionsbeständig gegenüber sauren und oxidierenden Lösungen
- Navigationsfeld und Onscreen-Menüs sind heutzutage jedem Anwender vertraut
- Kompakte Abmessungen sparen Arbeitsfläche im Labor
- Mit Küvettenhaltern auf beiden Seiten der Probenkammer behalten Sie einfacher den Überblick über Ihre Proben
- Kein Computer- oder serielles Kabel erforderlich. Einfach am Strom anschließen, und das Gerät ist messbereit
Das perfekte Hilfsmittel für spektroskopische Routinemessungen
- Großes, helles Farb-LCD, das sich für jeden Techniker auf den optimalen Einblickwinkel einstellen lässt
- Das gegenüber Raumlicht unempfindliche optische System ermöglicht die Messung hoher Reagenzgläser bei geöffnetem Deckel
- Im Analysemodus können Standardmethoden programmiert werden
- Die Bildschirmausdruck-Funktion liefert permanente Datenerfassung
- Quantitative Analysen mit einem Faktor oder mit bis zu vier Standards sorgen für Sicherheit
- Mit der für Ihren Computer erhältlichen Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Software steuern Sie das Gerät und können Daten bearbeiten und speichern sowie Berichte drucken
Noch nicht bereit für die Trennung von Ihrem alten Thermo Scientific Spec 20?
- Das SPECTRONIC 200 kann die Benutzeroberfläche und Steuerelemente des alten Gerätes emulieren, damit es sich nahtlos in Ihr Labor integrieren lässt
- VISIONlite5 Software— Mengenrabatt für Lizenzen für 6 und 12 Kopien erhältlich.