Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Schlauchmembran aus regenerierter Cellulose
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung
Marke:  Spectrum Labs™ 128218
423.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11465899
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel außer Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
  • Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
  • Spectra/Por™ 7, vorbehandelt, in 0.1%igem Natriumazid, um Spurenkontaminanten zu reduzieren
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung.
Spezifikation
Spezifikation
Membran aus regenerierten Schläuchen
Zellulose
10 m
Durchsichtig
Je 1
25 kDa
11,5 mm
1,1 ml/cm
60 °C
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Schlauchmembran aus regenerierter Cellulose >