Learn More
Brannan™ Aräometer zur Messung der relativen Dichte
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.600 bis 0.650 g/ml
23.05 CHF - 30.55 CHF
Spezifikation
Menge Je 1
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 270 mm
Inhalt und Lagerung 15 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Baumé-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Baumé-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
12801478
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/450/0
0,6 bis 0,65 g/ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12881478
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/458/0
1 bis 1,05 g/ml
23.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12871478
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/457/0
0,95 bis 1 g/ml
23.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis0.650 g/ml
Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
UKAS
15 °C
0,001 g/mL
270 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Aräometer zur Messung der relativen Dichte