Learn More
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300
Leicht und faltbar. Die 3M Aura Feinstaubatemmaske hat ein einzigartiges Drei-Paneel-Design für mehr Komfort und leichte Kommunikation.
Marke:  3M™ 7000034739
39.40 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12352399
  • 92.25 CHF / 10 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen
  • Filtertechnik mit geringem Atmungswiderstand für eine einfachere Atmung
  • Ausgeklügeltes dreiteiliges Design für mehr Bewegungsfreiheit beim Sprechen und damit mehr Tragekomfort
  • Geprägtes Oberteil für weniger Beschlagen der Brille
  • Geformtes Nasenteil für verbesserte Kompatibilität mit der Brille
  • Innovative Kinnlasche zum einfachen Anziehen und Einstellen der Atemschutzmaske im Gesicht
  • Wird in einer hygienischen Verpackung geliefert, um die Atemschutzmaske vor Verschmutzung zu schützen, praktische Aufbewahrungs- und Zugriffsmöglichkeit am Arbeitsplatz.
  • Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN149:2001 + A1:2009
Grau
Single-use
Standard
FFP1
Farbcodierte Bänder
9914
10/Packung
Non-sterile
Gelb
Cup/Molded
Speciality Partikel-Atemschutzmaske
Ja
Elektret (Polyester, Polypropylen und Kohlenstoff)
Yes
Organische Dämpfe
Schale
No
Dokumentation
Datasheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300 > Modell:9914; mit Ventil; zur Verwendung mit:3M Produkte für Augen- und Gehörschutz