Learn More
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300
Leicht und faltbar. Die 3M Aura Feinstaubatemmaske hat ein einzigartiges Drei-Paneel-Design für mehr Komfort und leichte Kommunikation.
Marke: 3M™ 7000034740
69.92 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen- Filtertechnik mit geringem Atmungswiderstand für eine einfachere Atmung
- Ausgeklügeltes dreiteiliges Design für mehr Bewegungsfreiheit beim Sprechen und damit mehr Tragekomfort
- Geprägtes Oberteil für weniger Beschlagen der Brille
- Geformtes Nasenteil für verbesserte Kompatibilität mit der Brille
- Innovative Kinnlasche zum einfachen Anziehen und Einstellen der Atemschutzmaske im Gesicht
- Wird in einer hygienischen Verpackung geliefert, um die Atemschutzmaske vor Verschmutzung zu schützen, praktische Aufbewahrungs- und Zugriffsmöglichkeit am Arbeitsplatz.
- Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
Spezifikation
4 | |
EN149:2001 + A1:2009 | |
Doppelriemen | |
FFP1 | |
Standard | |
FFP1 | |
Ja | |
Ja | |
Schale | |
No |
EN 149:2001 + A1:2009, CE | |
Grau | |
Ja | |
9000 Specialty Series Partikel-Atemschutzmaske | |
Nein | |
Electret (polyester, polypropylene, and carbon) | |
9913 Atemschutzmaske | |
20/Packung | |
Non-sterile |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08