Learn More
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300
Leicht und faltbar. Die 3M Aura Feinstaubatemmaske hat ein einzigartiges Drei-Paneel-Design für mehr Komfort und leichte Kommunikation.
Marke:  3M™ 7000034737
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763373
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen
  • Filtertechnik mit geringem Atmungswiderstand für eine einfachere Atmung
  • Ausgeklügeltes dreiteiliges Design für mehr Bewegungsfreiheit beim Sprechen und damit mehr Tragekomfort
  • Geprägtes Oberteil für weniger Beschlagen der Brille
  • Geformtes Nasenteil für verbesserte Kompatibilität mit der Brille
  • Innovative Kinnlasche zum einfachen Anziehen und Einstellen der Atemschutzmaske im Gesicht
  • Wird in einer hygienischen Verpackung geliefert, um die Atemschutzmaske vor Verschmutzung zu schützen, praktische Aufbewahrungs- und Zugriffsmöglichkeit am Arbeitsplatz.
  • Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Maske FFP1 saure Gase
FFP1
Schutz gegen Staub, Nebel und saure Gase, die eine Beeinträchtigung verursachen könnten
9915
20/Packung
Blau, Schwarz
No
Elektret (Polyester, Polypropylen und Kohlenstoff)
Cool-Flow-Ventil, farbcodierte Bänder
Saures Gas
Dokumentation
Datasheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300 > Model: 9915; Unvalved; For use with: 3M eyewear and hearing protection; QTY: 20/Pk.