Learn More
Hellma™ Standard-Mikro-Küvetten aus optischem Spezialglas
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ 6030-OG-Makroküvetten aus optischem Spezialglas bestehen aus SCHOTT DESAG™, einem farblosen, hochtransparenten Kronglas in Form gezogener Glasscheiben mit feuerpolierter Oberfläche.
120.00 CHF - 307.00 CHF
Spezifikation
Typ | Makroabsorptionszelle |
---|---|
Material | Spezielles optisches Glas |
Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
Wavelength Range | 360 bis 2500 nm |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10015110
|
Hellma™
6030-40-10 |
14,000 μl | 40 mm |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11756284
|
Hellma™
6030-40-10 |
14,000 μl | 40 mm | N/A | |||||
11776274
|
Hellma™
6030-20-10 |
7000 μl | 20 mm | N/A | |||||
11766284
|
Hellma™
6030-50-10 |
17500 μL | 50 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- Wellenlängen von 360 bis 2500 nm
- Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Makroabsorptionszelle | |
9.5 mm | |
45 mm | |
Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen |
Spezielles optisches Glas | |
360 bis 2500 nm | |
12.5 mm | |
Rechteckig |