Learn More
Hellma™ Standard-Mikro-Küvetten aus optischem Spezialglas
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ 6030-OG-Makroküvetten aus optischem Spezialglas bestehen aus SCHOTT DESAG™, einem farblosen, hochtransparenten Kronglas in Form gezogener Glasscheiben mit feuerpolierter Oberfläche.
Marke:  Hellma™ 6030-40-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10015110
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wellenlängen von 360 bis 2500 nm
  • Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Spezifikation
Makroabsorptionszelle
Spezielles optisches Glas
40 mm
45 mm
Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
14,000 μl
9.5 mm
360 bis 2500 nm
12.5 mm
Rechteckig