Learn More
Thermo Scientific™ Spebrutinib, 95 %
Marke:  Thermo Scientific™ 468061000
355.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17111136
  • 358.00 CHF / 100 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Spezifikation
Spebrutinib
N-(3-((5-Fluoro-2-((4-(2-Methoxyethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamid; AVL-292
C22 H22 F N5 O3
Fest
95%
1202757-89-8
100 mg
423,45
Reagenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2020 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Spebrutinib, 95 % > 100 mg