Learn More
SPE-Röhrchen ODS, Glas mit umgekehrter Phase 2 g, 8 ml Bakerbond
Marke:  JT Baker 7334-08
Artikelnummer. 15538414
  • 805.00 CHF / 30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Name des Produkts
SPE-Röhrchen ODS, Glas mit umgekehrter Phase 2 g, 8 ml Bakerbond >