Learn More
Brady™ Auffangwanne
Spill tray with black base and yellow platform.
181.00 CHF - 361.00 CHF
Spezifikation
Farbe Yellow, Black
Material Polyethylen
Typ Auffangschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17801755
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
197423
20 L 40 cm 60 cm 3 kg
181.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17881745
Unterlagen ansehen
Brady™
197579
30 L 40.5 cm 80.5 cm 4.5 kg
213.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17891745
Unterlagen ansehen
Brady™
306709
40 L 80 cm 60 cm 6.5 kg
267.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17821755
Unterlagen ansehen
Brady™
306710
60 L 100 cm 60 cm 9 kg
361.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For absorbents and spill control
Spezifikation
Spezifikation
Yellow, Black
Polyethylen
Auffangschale
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Auffangwanne