Learn More
Brady™ SitePoint - Spill Ready-Set
Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet.
Marke:  Brady™ 309077
Artikelnummer. 17821775
  • 879.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Mobile SitePoint-Einheit einschließlich der passenden Produkte für die Beseitigung von allgemeinen Verschüttungen
  • Verfügt über zwei 200-mm-Rollen zum einfachen Transport und Verankerungspunkte zum sicheren Befestigen
  • Mithilfe von Blechschrauben lassen sich Zubehörartikel an der Rückwand befestigen.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet. Über drei Verankerungspunkte an der Unterseite lässt sich der Wagen sicher am Boden befestigen, sodass er nicht unerlaubt bewegt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
SPHS1-BB1-YE-SPILL
26.4 gal.
MDPE
Spill Kit
SitePoint Mobile Unit, SPK Scoop, Economy Maintenance Spill Kit, Spillfix, Floor Stand, Fixings
5.95 cm
75.5 cm
5.95 cm
16 kg
Yellow, White
100 L
Spill Kit
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse
2.3 in.
29.724 in.
172.5 cm
35.3 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SitePoint - Spill Ready-Set > SPC Absorbents SitePoint Spill Ready Kit; Includes: SitePoint Mobile Unit, SPK Scoop, Economy Maintenance Spill Kit, Spillfix, Floor Stand, Fixings