Learn More
Brady™ SitePoint - Set für Chemikalien
Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet.
Marke:  Brady™ 309080
Artikelnummer. 17811755
  • 1080.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Mobile SitePoint-Einheit einschließlich der passenden Produkte für die Beseitigung von verschütteten Chemikalien
  • Verfügt über zwei 200-mm-Rollen zum einfachen Transport und Verankerungspunkte zum sicheren Befestigen
  • Mithilfe von Blechschrauben lassen sich Zubehörartikel an der Rückwand befestigen.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet. Über drei Verankerungspunkte an der Unterseite lässt sich der Wagen sicher am Boden befestigen, sodass er nicht unerlaubt bewegt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
SPHS1-BB1-YE-CHEM
26.4 gal.
MDPE
Spill Kit
SitePoint Mobile Unit, Chemical Refill, Wall-mounted Roll Dispenser (50 cm Wide), Storage Unit for Gloves, Storage Unit for Goggles, A4 Sign Holder, Fixings
5.95 cm
75.5 cm
5.95 cm
16 kg
Yellow, White
100 L
Spill Kit
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse
2.3 in.
29.724 in.
172.5 cm
35.3 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SitePoint - Set für Chemikalien > SPC Absorbents SitePoint Chemical Maintenance Kit; Includes: SitePoint Mobile Unit, Chemical Refill, Wall-mounted Roll Dispenser (50 cm Wide), Storage Unit for Gloves, Storage Unit for Goggles, A4 Sign Holder, Fixings