Learn More
IKA™ M 21 Edelstahlschläger, Ersatz bis Mohs- härte 5
Marke: IKA™ 0000328200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):Edelstahlschläger M 21: zum Zerkleinern von Substanzen bis Mohshärte 5
Hartmetallschläger M 22 (Wolframkarbid): für härtere Materialien bis Mohshärte 9
Sternmesser M 23: zur Zerkleinerung von faserigen Stoffen wie Papier und Pflanzenmaterial, aber auch für Kunststoffe u.a. Material mit geringem spezifischem Gewicht
Mahlkammer M 20.1: eine zweite Mahlkammer sorgt für effektives Arbeiten. Eine Mahlkammer kann auf den Antrieb gesetzt werden, während eine zweite parallel gereinigt und befüllt wird.
Typ: Ersatz-Edelstahlschläger M 21
Spezifikation
Ersatzschneider | |
Zum Mörsern von Materialien bis Mohshärte 5 | |
Bis zu 5 °Mols | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ M 21 Edelstahlschläger, Ersatz bis Mohs- härte 5 > Kann verwendet werden mit:Zum Mörsern von Materialien bis °Mohshärte 5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur