Learn More
Biochrom Spare Power Supply for Biochrom Spectrophotometers
Replacement 9 V power supply for Novaspec, Libra and WPA branded visible spectrophotometers, colorimeters and cell density meters.
Marke: Biochrom 80-2115-38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spare external power supply.
Spezifikation
AC/DC Power Adapter | |
EPS Box |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Spare Power Supply for Biochrom Spectrophotometers > Biochrom Spectrophotometer Spare Power Supply
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur