Learn More
BRAND™ Seitl. Bürettenhahn/Ersatz-Küken PTFE für Büretten 25+50 ml, mit Sicherung
Das Absperrhahngehäuse mit Bürettenspitze enthält austauschbare PTFE- oder Borosilikatglashähne mit Rückhaltevorrichtung.
21.90 CHF - 42.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 bis 50 ml |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Büretten |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Enthält | Haltevorrrichtung |
Typ | Ersatzschlüssel |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10278401
|
BRAND™
81167 |
PTFE |
42.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10750043
|
BRAND™
81142 |
Borosilikatglas | N/A | |||||||
Beschreibung
- Seitliches Absperrhahngehäuse mit Bürettenspitze
- Austauschbarer PTFE- oder Borosilikatglashahn mit Rückhaltevorrichtung
Spezifikation
25 bis 50 ml | |
Je 1 | |
Ersatzschlüssel |
Büretten | |
Haltevorrrichtung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Seitl. Bürettenhahn/Ersatz-Küken PTFE für Büretten 25+50 ml, mit Sicherung