Learn More
Fisherbrand™ Ersatzkartuschen
Erleichtert die zur Demineralisierung von Wasser mit einer Leitfähigkeit von 0.3 bis 2 μS/cm und einem pH-Wert von 6 bis 7. Fisherbrand™ Ersatzpatronen für tragbare Entsalzungsanlagen beginnen blau und wechseln allmählich ihre Farbe in Ocker, wenn sie gesättigt sind.
253.00 CHF - 770.00 CHF
Spezifikation
Farbanzeige Blaue Kassette wird ockerbraun
Fassungsvermögen Abhängig von der Qualität des Einlasswassers
Flussrate 150 l/h
Harztyp Ionenaustauscher
Filtergröße 60 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11944169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
KC+3
Tragbarer Entmineralisierer Dem'O3
253.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11954169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
KC+4
Tragbarer Entmineralisierer DEM'O4
770.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11964169
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
KC+5
Tragbarer Entmineralisierer DEM'O5
392.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthalten nur neue Harze, die nicht verschmutzt oder regeneriert wurden
  • Garantiertes und konstantes Leistungsniveau
  • Robuste, praktische Konstruktion
  • Einfache und schnelle Montage/Demontage durch Schnellkupplungen
Spezifikation
Spezifikation
Blaue Kassette wird ockerbraun
150 l/h
60 cm
Abhängig von der Qualität des Einlasswassers
Ionenaustauscher
Ersatzkartusche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ersatzkartuschen