Learn More
Heidolph Instruments SP Standard Single-channel Pump Head
Für einfache Förderaufgaben
468.00 CHF - 476.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 2,0 bis 4.151 ml/min |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardanwendungen |
Zur Verwendung mit | Einkanalpumpen |
Typ | Pumpenkopf |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10748021
|
Heidolph Instruments
523-43010-00 |
1,6 mm |
468.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10683391
|
Heidolph Instruments
523-43030-00 |
2,5 mm |
476.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung organischer Zellkulturen
- Abgedichtete Kugellager
- Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus Polyamid
- Für Schlauchwandstärke (SWS) 2,5 mm
- Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 2,0 – 4.151 ml/min
Spezifikation
2,0 bis 4.151 ml/min | |
Standardanwendungen | |
Einkanalpumpen | |
Pumpenkopf |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments SP Standard Single-channel Pump Head