Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Koaxiale Einsätze für NMR-Röhrchen
Bestimmt die magnetische Empfindlichkeit und andere allgemeine Anwendungen. Der Bel-Art SP Scienceware™ Koaxialeinsatz für NMR-Probenröhrchen ist aus Pyrex™ Glas gefertigt und eignet sich daher ideal für Studien mit variablen Temperaturen.
52.74 CHF - 68.85 CHF
Spezifikation
Material | Pyrex™ Glas |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
Enthält | Äußere Rohrkappe und inneres Rohr mit Kappe. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15378678
|
Bel-Art™
66000-0095 |
|
50 mm | 2 mm | NMR-Probenröhrchen Modelle 506-PP bis 535-PP |
68.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15368678
|
Bel-Art™
66000-0094 |
|
25 mm | 2 mm | NMR-Probenröhrchenmodelle 406-PP, 427-PP |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Der obere Teil jedes Einsatzes passt perfekt in Wilmad’s Precision dünnwandige NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm
- Der Schaft wird innerhalb von 0.013 mm gerade gehalten
- Das Außenröhrchen muss je nach Magnetfeldstärke separat bestellt werden.
Spezifikation
Pyrex™ Glas | |
2 mm | |
Äußere Rohrkappe und inneres Rohr mit Kappe. |