Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Koaxiale Einsätze für NMR-Röhrchen
Bestimmt die magnetische Empfindlichkeit und andere allgemeine Anwendungen. Der Bel-Art SP Scienceware™ Koaxialeinsatz für NMR-Probenröhrchen ist aus Pyrex™ Glas gefertigt und eignet sich daher ideal für Studien mit variablen Temperaturen.
Marke: Bel-Art™ 66000-0094
Additional Details : Gewicht : 0.04310kg
Beschreibung
- Der obere Teil jedes Einsatzes passt perfekt in Wilmad’s Precision dünnwandige NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm
- Der Schaft wird innerhalb von 0.013 mm gerade gehalten
- Das Außenröhrchen muss je nach Magnetfeldstärke separat bestellt werden.
Spezifikation
Pyrex™ Glas | |
25 mm | |
2 mm | |
WGS-4BL |
NMR-Probenröhrchenmodelle 406-PP, 427-PP | |
|
|
Äußere Rohrkappe und inneres Rohr mit Kappe. |