Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenlöffel mit langem Griff
Für die Entnahme geringer Probemengen
Marke:  Bel-Art™ F36725-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706864
  • 27.55 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Entnahme geringer Probemengen
  • Der lange Griff reicht in Gefäße, Flaschen und andere enge Bereiche
  • Minimiert die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit dem beprobten Material
  • Polypropylen-Kunststoff in FDA-Qualität, sicher für die Verwendung in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Autoklavierbar
1 TL
Ja
Weiß
Entwickelt, um kleine Mengen Probenmaterial aus Gläsern und Flaschen zu sammeln, minimiert die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit Probenmaterial
7 x 1,2 in. (17,78 x 3 cm)
7 in.
18 cm
3 cm
Polypropylen (FDA-Qualität)
Lang
4.93 ml
Unsteril
FDA
12/Pk.
7 in.
17.78 cm
1.18 Zoll
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenlöffel mit langem Griff > Fassungsvermögen: 1 Teelöffel