Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterile Probenlöffel für sparsames Arbeiten
Für die Entnahme kleiner, spezifischer Mengen pulverförmiger oder flüssiger Proben
23.50 CHF - 28.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp Löffel
Material Polystyrol
Enthält Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
Ausführung unten Flach
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15520112
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F36740-0210
2,5 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15530112
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F36740-0310
5 ml
28.70 CHF
10 Packungen
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15540112
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F36740-0410
8 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15510112
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F36740-0110
1,25 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol, FDA-Gütegrad und gammasterilisiert
  • Mit flachem Boden für die Verwendung als Wägeschiffchen
  • In weiß erhältlich
  • In Einzelpackungen zur einmaligen Verwendung erhältlich
  • Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
Ja
Weiß
Ideal für die Entnahme kleiner, spezifischer Probenvolumina von Pulvern oder Flüssigkeiten, beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver
Polystyrol
Flach
Steril
FDA