Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterile Probenlöffel für sparsames Arbeiten
Für die Entnahme kleiner, spezifischer Mengen pulverförmiger oder flüssiger Proben
Marke:  Bel-Art™ F36740-0210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15520112
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol, FDA-Gütegrad und gammasterilisiert
  • Mit flachem Boden für die Verwendung als Wägeschiffchen
  • In weiß erhältlich
  • In Einzelpackungen zur einmaligen Verwendung erhältlich
  • Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
2,5 mL
Steril
FDA
Polystyrol
Flach
Ja
Weiß
Ideal für die Entnahme kleiner, spezifischer Probenvolumina von Pulvern oder Flüssigkeiten, beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver