Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Horizontal Models
UV-Licht filternde, trockene Umgebung
911.71 CHF - 979.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Schrankausführung | Horizontal |
Material | Copolyester |
Produkttyp | Desiccator |
Ausführung der Tür | Scharnier unten, mit Dichtung |
Produktcode | Marke | Farbe | Einschubtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Einschubtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11377184
|
Bel Art™
F42074-0000 |
Klar | Verstellbar, perforiert |
979.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10178751
|
Bel Art™
F42074-0006 |
Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen | Belüftet, verstellbar |
911.71 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11802732
|
Bel Art™
F42074-0007 |
Blau mit durchsichtiger Tür | Belüftet, verstellbar | N/A | ||||||
Beschreibung
Das attraktive Design und die solide Bauweise der Secador Linie von Exsikkatoren gewährleisten eine leichte und zuverlässige Aufbewahrung von feuchten und lichtempfindlichen Produkten
- Die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockiert 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzungen, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
- Bernsteinfarbene Modelle verringern die Durchdringung von sichtbarem Licht um über 50 % und machen sie daher zu einer hervorragenden Wahl zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und in der Erforschung befindlicher Verbindungen
- Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und haben eine patentierte Versiegelung, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder eine manipulationssichere Versiegelung
- Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter dem untersten Einschub
- Ein gut sichtbares Hygrometer befindet sich in der Türfront
- Das horizontale 4.0-Modell hat eine breitere Standfläche, geringere Höhe und eine nach unten öffnende Tür im Backofenstil
- U.S.- Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Abmessungen
- Secador 1.0: 0,74 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 in. H
- Secador 2.0: 1,16 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
- Secador 3.0: 1,55 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in. H
- Secador 4.0: 1,87 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Bestellinformation
Ersatzeinschübe sind lieferbar: Ersatzeinschub für Horizontal 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420740001 oder Ersatzeinschub für Vertikal 1.0-, 2.0-, 3.0- oder 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420741001. Anwendung mit Trockenmittelkartuschen, Herstellungs- Nrn. 420450250, 420450200, 420480100.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Copolyester | |
Scharnier unten, mit Dichtung | |
Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt | |
2 | |
1,9 cu. ft. | |
13,4 in. | |
34,1 cm | |
41,4 cm |
Horizontal | |
Desiccator | |
Einfache und zuverlässige Lagerung feuchtigkeits- und lichtempfindlicher Produkte, filtert 99 % UV-Licht, verwendbar mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel 20450250 | |
4,0- | |
Chemikalien, Flecken und feine Risse | |
8,9 in. | |
16.4 Zoll | |
16,3 in. |