Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ wiederverwendbare Polypropylen-Schaufeln
Für die Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle konzipiert. Die wiederverwendbaren SP Scienceware™ Schaufeln aus Polypropylen sind ein wertvolles und vielseitig einsetzbares Hilfsmittel im Labor.
40.05 CHF - 41.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Nein |
Modell | Einteilig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11791485
|
Bel-Art™
F36748-0000 |
20,5 x 4,1 x 2,9 cm | 60 mL | 12,7 cm |
41.30 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11746545
|
Bel-Art™
F36750-0000 |
22,1 x 5,1 x 3,3 cm | 125 mL | 12,7 cm |
40.05 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11736545
|
Bel-Art™
F36749-0000 |
14,1 x 4,4 x 2,7 cm | 75 mL | 4,8 cm |
40.05 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Für die Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle konzipiert. Die wiederverwendbaren SP Scienceware™ Schaufeln aus Polypropylen sind ein wertvolles und vielseitig einsetzbares Hilfsmittel im Labor.
- Starre Schaufel
- Der flache Boden hält die befüllten oder leeren Schaufeln aufrecht
- Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden
- Hergestellt aus Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Kapazität/Volumen sind geschätzt und nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
- Die angegebenen Volumen stehen für die typische Anhäufung von Proben
Spezifikation
Schaufel | |
Autoklavierbar | |
Einteilig | |
Smooth | |
Bleiben aufrecht bei Befüllung oder Leerung, geeignet als Wägeschiffchen oder zur Ablage auf planen Oberflächen für eine einfache Probenahme und Dispensierung |
Polypropylen | |
Nein | |
Durchscheinend | |
FDA |