Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Schnelldruckventil (QPV) 5 mm AD NMR Probenröhrchen
LPV-Röhrchen (Niederdruck-/Vakuumröhrchen) sind ideal für anaerobe und gasdichte NMR-Versuche und bieten eine praktische, flammfreie Dichtungslösung für luftempfindliche oder flüchtige Flüssigkeitsproben
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66306-0575
187.58 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da ein winziger Kratzer auf der Glasoberfläche die Zugfestigkeit deutlich senken würde. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden
Includes: Glasröhrchen, Kolben und Vakuumadapter
Beschreibung
- Das robuste Dichtungssystem ermöglicht einen Druckaufbau innerhalb der Probe
- Der fettfreie PTFE-Kolben sorgt für eine 100%ige kontaminationsfreie Dichtung
- Das Design wurde mit einer 4-mal größeren Dichtungsfläche überarbeitet, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen J-Young Röhrchen Undichtigkeiten vermieden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird
- Axiales symmetrisches Design garantiert die Anwendung in Drehexperimenten
Spezifikation
6 µm | |
177,8 mm | |
5 mm | |
7 in. |
13 µm | |
Präzisions-Schnelldruckventil NMR-Probenröhrchen mit mittlerer Wand | |
300 MHz | |
524-QPV-7 |