Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mason-Weithalsflaschen aus Polypropylen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
946 ml
1900 ml
3800 ml
7600 ml
Durchmesser (metrisch):
81 mm
100 mm
125 mm
149 mm
188 mm
Höhe (metrisch):
135 mm
178 mm
213 mm
286 mm
334 mm
Beschreibung
- Äußerst stoßfestes, dickwandiges Polypropylen, hervorragend geeignet für die Probenahme von Industrieabfällen, Langzeitlagerung und Laboranwendungen
- Durchscheinend und chemikalienbeständig
- Der Schraubverschluss aus Polypropylen verfügt über eingegossene Grifflaschen für einfaches Drehen und einen abnehmbaren Dichtungsring aus Silikon
- Standard-G-Gewindehälse mit 70 mm
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F), Verschluss beim Autoklavieren lösen
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 946 ml (31.98 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 946 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 31.98 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Non-sterile |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Halsausführung | 53-415 |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mason-Weithalsflaschen aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur