Learn More
Bel-Art™ Polypropylene Carboy with Spigot
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
Beschreibung
- Rugged, FDA-grade polypropylene carboys are 21 CFR 177.1520 compliant for direct contact with foods and beverages
- USP Class VI certified for demands of biotechnology and pharmaceutical industries
- Excellent chemical resistance
- Large handles for ease of transport
- All components are steam autoclavable at 121°C (250°F): when autoclaving, do not engage cap threads
- The 83 mm screw cap includes a built-in silicone gasket for positive seal
- Molded-in bung accepts optional easy-to-use spigot and is located low on carboy for more complete drainage
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2.6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 L |
Zertifizierung/Konformität | USP Class VI, 21CFR177.1520, FDA |
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Verschlusstyp | Threaded |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For storing and dispensing large batches of culture media, distilled water and other solutions |
Enthält | Two large handles, Spigot |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Polypropylene Carboy with Spigot >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur