Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung. Die Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale lassen sich aufrollen und im Fall einer Kontamination entsorgen.
84.10 CHF - 297.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schutz für die Bank |
---|---|
Material | Polyethylen |
Extinktion | 400 ml/m2 |
Breite (angloamerikanisch) | 20 in. |
Breite (metrisch) | 508 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11342194
|
Bel-Art™
F24675-1000 |
Orange | 15.2 m x 508 cm (50 ft. x 20 Zoll) | Eine einzelne Rolle, 50 Fuß |
101.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12918837
|
Bel-Art™
F24675-0020 |
Weiß | 24 x 20 in. (610 x 508 mm) | Packung mit 100 Blatt |
297.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11367234
|
Bel-Art™
F24675-0000 |
Weiß | 15.2 m x 508 cm (50 ft. x 20 Zoll) | Eine einzelne Rolle, 50 Fuß |
84.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Die stark saugfähige obere Oberfläche absorbiert bis zu 420 ml/m2 Wasser, Farbstoffe, korrosive Chemikalien und radioaktive Lösungen
- Die flexible Schutzfolie aus Polyethylen ist rutschfest und verhindert ein Durchweichen der meisten Lösungen
- Lässt sich einfach mit einer Schere oder dem Scienceware™ Sicherheitsschneider zurechtschneiden (Herst.- Nr. 21012-0000)
- Nach Absorption der Kontamination aufrollen und einfach in einem geeigneten Abfallbehälter entsorgen.
- Die orangefarbene Ausführung wird zur Identifizierung zur Verwendung für biologische Gefahrenstoffe verwendet
Spezifikation
Schutz für die Bank | |
400 ml/m2 | |
508 mm | |
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung |
Polyethylen | |
20 in. | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale