Learn More
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401-IS
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401-IS is an intrinsically safe meter engineered to accurately measure noise levels in highly variable environments.
Marke:  3M™ 7100015831
Artikelnummer. 15730038
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Intrinsically safe
  • SPL, LMAX, LMIN, Peak, LEQ/LAVG, Elapsed Time
  • Variable, user-selectable data logging intervals
  • Rechargeable lithium battery
  • Store numerous noise surveys in memory for download
  • Removable Type/Class 1 microphone
  • Class 1
  • Multilingual user interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 Stunden
28.4 x 7.1 x 3.3 cm
Lautstärkemessgerät
Flächenüberwachung (Schallpegelmessgerät)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401-IS > Akkulaufzeit: 18 Stunden