Learn More
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401 is engineered to accurately measure noise levels in highly variable environments.
Marke:  3M™ 7100010228
Artikelnummer. 15730028
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sound Level Meter engineered to accurately measure noise levels in highly variable environments
  • Intuitive interface allows for out of the box use with little or no training
  • Preamp can be easily removed to enable interference-free low level monitoring
  • Class 1
  • Rechargeable lithium battery
  • Store numerous noise surveys in memory for download
  • Multilingual user interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 Stunden
28.4 x 7.1 x 3.3 cm
Lautstärkemessgerät
Flächenüberwachung (Schallpegelmessgerät)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401 > Akkulaufzeit: 18 Stunden