Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuges CTS™ Series
Das Sorvall™ X4 R Pro CTS Series Cell Therapy Package mit Prüfdokumentation für die Werksabnahme hilft Ihnen, Prozesse schneller einzurichten, Konformität zu gewährleisten und behördliche Audits zu unterstützen
Marke: Thermo Scientific™ 75009018
22192.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuge Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Sorvall X4 R Pro Centrifuges (refrigerated benchtop models) are designed to help you get your research done more quickly, consistently, and with powerful reliability. Built on the foundation of quality and dependability that you expect from Thermo Scientific products, General Purpose Pro Centrifuges have features that can take your work to the next level.
Sorvall™ X4 R Pro CTS Zentrifugen erfüllen nicht nur Ihre Anforderungen an eine wichtige Trennungsausrüstung, sondern bieten Ihnen auch die erforderlichen Konformitätsdokumente und Validierungsdienste.
- Intuitive Touchscreen-Oberfläche für schnellere Programmierung
- Hervorragendes Fassungsvermögen von 4 l mit dem TX-1000 Rotor für schnelle Chargenverarbeitung
- Führen Sie über den USB-Anschluss das Herunterladen von Protokolldaten in einem unveränderten PDF-Format durch, um die Prozessrückverfolgbarkeit zu optimieren
- Planungsfunktionen und Wartelisten für vorbeugende Wartung tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu verringern und Verzögerungen bei der Zellverarbeitung und Auswirkungen auf die Zellviabilität zu vermeiden
- ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel helfen, Kontamination zu verhindern
- Kompatibel mit gängigen cGMP- und Reinraumdesinfektionsverfahren wie z. B. Steris VHP Heißluftsterilisation
- Die Prüfdokumentation für die Werksabnahme enthält mehrere regulatorische Zertifikate (Konformitätserklärung (CE), CSA- und QMS-Zertifikate, Umweltzertifikate), einen vorgeschlagenen Wartungsplan für den Kunden und produktspezifische Werksunterlagen (Konformitätszertifikat, technische Spezifikationen, Gerätezeichnungen, Porton Down-Zertifikat von Public Health England)
Spezifikation
Zertifikate: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Teil 15. Standards: ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
Sorvall™ | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Less waste, Energy efficient | |
Edelstahl, ABS-Polycarbonat-Mischung | |
Tischzentrifuge | |
50/60 Hz |
4 L | |
15.200 U/min (F21-48x 2) | |
Ja | |
Rotoren | |
TX-1000 Rotor, Adapter für 50 ml- und 15 ml-konische Röhrchenadapter und 500 ml-Flasche, ClickSeal Bioabdichtungsdeckel, Prüfdokumentation für die Werksabnahme | |
TX-1000 | |
220/240 V |
Aktionen
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31